Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodoacétate de sodium

Fournisseur: Molekula
Danger

M27179417
MOLEM27179417EA 0 EUR InStock
MOLEM27179417
Iodoacétate de sodium
Iodoacétate de sodium


Formule: C₂H₂INaO₂
MW: 207,93 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Point d'éclair: 208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002686
Numéro CAS: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité