7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Fournisseur: Molekula
M27521042
MOLEM27521042EA 0 EUR InStock
MOLEM27521042
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
7-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001696
Numéro CAS: 6836-19-7
EINECS: 229-916-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité