1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
Fournisseur: Molekula
M27606540
MOLEM27606540EA 0 EUR InStock
MOLEM27606540
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
Formule: C₁₄H₁₂BNO₄S
Numéro MDL: MFCD03840606
Numéro CAS: 480438-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité