(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
M27607519
MOLEM27607519EA 0 EUR InStock
MOLEM27607519
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00064347
Numéro CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité