2',7'-Dichlorofluorescéine
Fournisseur: Molekula
M27741374
MOLEM27741374EA 0 EUR InStock
MOLEM27741374
2',7'-Dichlorofluorescéine
2',7'-Dichlorofluorescein
Formule: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005047
Numéro CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité