(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Fournisseur: Molekula
M27888340
MOLEM27888340EA 0 EUR InStock
MOLEM27888340
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₆H₁₂NO₃P
Numéro MDL: MFCD00001893
Numéro CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
ONU: 3278
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité