2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
M27948154
MOLEM27948154EA 0 EUR InStock
MOLEM27948154
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
2,3,4-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003310
Numéro CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité