Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Fournisseur: Molekula
M28017028
MOLEM28017028EA 0 EUR InStock
MOLEM28017028
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195 °C
Numéro MDL: MFCD00064157
Numéro CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité