α-Bromo-m-toluonitrile
Fournisseur: Molekula
M28051454
MOLEM28051454EA 0 EUR InStock
MOLEM28051454
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 130 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 90…93 °C
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité