EDTA
Fournisseur: Molekula
Attention
M28887715
MOLEM28887715EA 0 EUR InStock
MOLEM28887715
EDTA
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ATTEINDRE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité