Sarcosine
Fournisseur: Molekula
M29103605
MOLEM29103605EA 0 EUR InStock
MOLEM29103605
Sarcosine
Sarcosine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1.301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004279
Numéro CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité