Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Nitronaphtalène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: α-Nitronaphthalene

M29344002
MOLEM29344002EA 0 EUR InStock
MOLEM29344002
1-Nitronaphtalène
1-Nitronaphtalène


Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 1.331 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003913
Numéro CAS: 86-57-7
EINECS: 201-684-5
ONU: 2538
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06711
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité