Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Octyle β-D-Glucopyrannoside

Fournisseur: Molekula
Attention

M29710543
MOLEM29710543EA 0 EUR InStock
MOLEM29710543
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside


Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité