Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pyridone

Fournisseur: Molekula
Attention

M29728214
MOLEM29728214EA 0 EUR InStock
MOLEM29728214
3-Pyridone
3-Pyridone


Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…126 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (–70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006378
Numéro CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité