Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orthoformiate de triéthyle

Fournisseur: Molekula
Danger

M29816389
MOLEM29816389EA 0 EUR InStock
MOLEM29816389
Orthoformiate de triéthyle
Orthoformiate de triéthyle


Formule: C₇H₁₆O₃
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.8964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009230
Numéro CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
ONU: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité