Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amino-2-chloro-5-pyridine

Fournisseur: Molekula

M30116604
MOLEM30116604EA 0 EUR InStock
MOLEM30116604
Amino-2-chloro-5-pyridine
2-Amino-5-chloropyridine


Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006324
Numéro CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité