Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Bipyridyle

Fournisseur: Molekula
Danger

M30183563
MOLEM30183563EA 0 EUR InStock
MOLEM30183563
2,2'-Bipyridyle
2,2'-Bipyridyle


Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006212
Numéro CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité