Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 1-naphtyle

Fournisseur: Molekula

M30256183
MOLEM30256183EA 0 EUR InStock
MOLEM30256183
Acétate de 1-naphtyle
Acétate de 1-naphtyle


Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003922
Numéro CAS: 830-81-9
EINECS: 212-599-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité