3-Pyridinesulphonic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Pyridine-3-sulphonic acid
M30531969
MOLEM30531969EA 0 EUR InStock
MOLEM30531969
3-Pyridinesulphonic acid
3-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
MW: 159,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006381
Numéro CAS: 636-73-7
EINECS: 211-265-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité