4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
M30571720
MOLEM30571720EA 0 EUR InStock
MOLEM30571720
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
4-Amino-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017202
Numéro CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité