2,6-Dichloroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
M30583485
MOLEM30583485EA 0 EUR InStock
MOLEM30583485
2,6-Dichloroaniline
2,6-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1.526 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007675
Numéro CAS: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité