Vert de methyle
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
M31140436
MOLEM31140436EA 0 EUR InStock
MOLEM31140436
Vert de methyle
Vert de methyle
Formule: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
MW: 653,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151094
Numéro CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité