Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Fournisseur: Molekula
M31244850
MOLEM31244850EA 0 EUR InStock
MOLEM31244850
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Formule: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150993
Numéro CAS: 6184-17-4
EINECS: 204-988-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité