(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
M31262339
MOLEM31262339EA 0 EUR InStock
MOLEM31262339
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075506
Numéro CAS: 112068-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité