Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,4-Dihydroxybenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde

M31371877
MOLEM31371877EA 0 EUR InStock
MOLEM31371877
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde
3,4-Dihydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150…155 °C
Densité: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003370
Numéro CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité