N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Fournisseur: Molekula
M31862784
MOLEM31862784EA 0 EUR InStock
MOLEM31862784
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
Formule: C₆H₉N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00078422
Numéro CAS: 135-20-6
EINECS: 205-183-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité