Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromosalicylaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde

M32225469
MOLEM32225469EA 0 EUR InStock
MOLEM32225469
3,5-Dibromosalicylaldéhyde
3,5-Dibromosalicylaldéhyde


Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86 °C
Numéro MDL: MFCD00003318
Numéro CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité