1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Fournisseur: Molekula
M32317666
MOLEM32317666EA 0 EUR InStock
MOLEM32317666
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
1H-1,2,4-Triazole-3,5-diamine
Formule: C₂H₅N₅
MW: 99,1 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00005233
Numéro CAS: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité