2,6-Diméthoxytoluène
Fournisseur: Molekula
Attention
M32379093
MOLEM32379093EA 0 EUR InStock
MOLEM32379093
2,6-Diméthoxytoluène
2,6-Diméthoxytoluène
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 52…56 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00008374
Numéro CAS: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité