cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Fournisseur: Molekula
M32560054
MOLEM32560054EA 0 EUR InStock
MOLEM32560054
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00005252
Numéro CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité