Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Indanone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one

M33070742
MOLEM33070742EA 0 EUR InStock
MOLEM33070742
1-Indanone
1-Indanone


Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1.1028 g/cm³ (40 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003785
Numéro CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité