4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
M33144407
MOLEM33144407EA 0 EUR InStock
MOLEM33144407
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
4-Hydroxy-2-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051964
Numéro CAS: 18278-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité