Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroacétate de tert-butyle

Fournisseur: Molekula

M33246727
MOLEM33246727EA 0 EUR InStock
MOLEM33246727
Chloroacétate de tert-butyle
Chloroacétate de tert-butyle


Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Densité: 1.053 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000930
Numéro CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité