Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthoxyacétone

Fournisseur: Molekula

M33310079
MOLEM33310079EA 0 EUR InStock
MOLEM33310079
Méthoxyacétone
Méthoxyacétone


Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008768
Numéro CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité