3,4,5-Triméthoxyaniline
Fournisseur: Molekula
Attention
M33415626
MOLEM33415626EA 0 EUR InStock
MOLEM33415626
3,4,5-Triméthoxyaniline
3,4,5-Triméthoxyaniline
Formule: C₉H₁₃NO₃
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008393
Numéro CAS: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité