Potassium permanganate
Fournisseur: Molekula
Danger
M33605494
MOLEM33605494EA 0 EUR InStock
MOLEM33605494
Potassium permanganate
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité