4-Chloropyridine-N-oxide
Fournisseur: Molekula
M33671692
MOLEM33671692EA 0 EUR InStock
MOLEM33671692
4-Chloropyridine-N-oxide
4-Chloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄ClNO
Numéro MDL: MFCD00047425
Numéro CAS: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité