5-Bromovanilline
Fournisseur: Molekula
Attention
M33715221
MOLEM33715221EA 0 EUR InStock
MOLEM33715221
5-Bromovanilline
5-Bromovanilline
Formule: C₈H₇BrO₃
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…167 °C
Numéro MDL: MFCD00006940
Numéro CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité