(Chlorométhyl)triméthylsilane
Fournisseur: Molekula
M33889369
MOLEM33889369EA 0 EUR InStock
MOLEM33889369
(Chlorométhyl)triméthylsilane
(Chlorométhyl)triméthylsilane
Formule: ClH₂CSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 98 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000878
Numéro CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité