Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
M33897973
MOLEM33897973EA 0 EUR InStock
MOLEM33897973
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₅
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002552
Numéro CAS: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité