4-Bromo-1-naphtylamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Amino-4-bromonaphthalene
M34087347
MOLEM34087347EA 0 EUR InStock
MOLEM34087347
4-Bromo-1-naphtylamine
4-Bromo-1-naphthylamine
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004023
Numéro CAS: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité