(R)-(-)-1,2-Propanediol
Fournisseur: Molekula
M34102771
MOLEM34102771EA 0 EUR InStock
MOLEM34102771
(R)-(-)-1,2-Propanediol
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Formule: C₃H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00066248
Numéro CAS: 4254-14-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité