Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthylisoxazole

Fournisseur: Molekula

M34252244
MOLEM34252244EA 0 EUR InStock
MOLEM34252244
5-Méthylisoxazole
5-Méthylisoxazole


Formule: C₄H₅NO
Point d'ébullition: 122 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0408 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00003152
Numéro CAS: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité