Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate ≥98.5%

Fournisseur: Molekula
Danger

M34334042
MOLEM34334042EA 0 EUR InStock
MOLEM34334042
Ethyle acétate ≥98.5%
Ethyl acetate


Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité