6-Quinoléinol
Fournisseur: Molekula
Attention
M34538269
MOLEM34538269EA 0 EUR InStock
MOLEM34538269
6-Quinoléinol
6-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047611
Numéro CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité