Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
M34783101
MOLEM34783101EA 0 EUR InStock
MOLEM34783101
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formule: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100408
Numéro CAS: 33626-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité