Chloroformiate de benzyle
Fournisseur: Molekula
Danger
M34819962
MOLEM34819962EA 0 EUR InStock
MOLEM34819962
Chloroformiate de benzyle
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
ONU: 1739
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité