Acide 3-bromobenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
M34821704
MOLEM34821704EA 0 EUR InStock
MOLEM34821704
Acide 3-bromobenzoïque
Acide 3-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002487
Numéro CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité