3-Oxovalérate de méthyle
Fournisseur: Molekula
M34857096
MOLEM34857096EA 0 EUR InStock
MOLEM34857096
3-Oxovalérate de méthyle
3-Oxovalérate de méthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00011705
Numéro CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité