Acétate de 2-naphtyle
Fournisseur: Molekula
M35023409
MOLEM35023409EA 0 EUR InStock
MOLEM35023409
Acétate de 2-naphtyle
Acétate de 2-naphtyle
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 1,1108 g/cm³ (70 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004060
Numéro CAS: 1523-11-1
EINECS: 216-194-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité